Documenti fondamentali
Y0002329
Melatonin
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Melatonin, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
Scegli un formato
130 MG
131,00 €
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
130 MG
131,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.28
Beilstein:
205542
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
131,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
melatonin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
116.5-118 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. Compendial materials should be used for the purpose described in the appropriate monograph unless otherwise authorized by the National Competent Authority. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Melatonin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)