Documenti fondamentali
GW21222
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
chicken polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-Myc proto-oncogene protein
Scegli un formato
50 μG
385,00 €
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1003
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
385,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
385,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1003
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anti-c-Myc (ab2) antibody produced in chicken, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-21222
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYC(4609)
Immunogeno
Immunogen Sequence: GI # 12962935, sequence 268-386
Recombinant V-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog
Applicazioni
Anti-c-Myc (ab2) antibody produced in chicken is suitable for western blotting analysis at a dilution of 1:500, for tissue or cell staining at a dilution of 1:200.
Azioni biochim/fisiol
Myc (c-Myc) is a regulatory gene and encodes for a transcription factor. It is a multifunctional, nuclear phosphoprotein that plays a role in cell cycle progression, apoptosis and cellular transformation. Myc is associated with aggressive behaviour in several cancers. c-MYC gain with lung adenocarcinoma is a candidate for additional first-line treatment to mitigate increased risk for disease progression and death. It plays an important role in the pathogenesis of B-cell prolymphocytic leukemia (B-PLL).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ellen Flatley et al.
American journal of clinical pathology, 142(3), 347-354 (2014-08-16)
B-cell prolymphocytic leukemia (B-PLL) remains a controversial entity, and its molecular pathogenesis is largely unknown. Patients are older, typically having marked lymphocytosis and splenomegaly in the absence of lymphadenopathy. It is defined as a mature B-cell leukemia with more than
A N Seo et al.
British journal of cancer, 110(11), 2688-2699 (2014-05-09)
c-MYC copy number gain (c-MYC gain) has been associated with aggressive behaviour in several cancers. However, the role of c-MYC gain has not yet been determined in lung adenocarcinomas classified by genetic alterations in epidermal growth factor receptor (EGFR), KRAS