GERPN4301
AMDEX™ Goat Anti Rabbit IgG Horseradish Peroxidase Conjugate
Cytiva RPN4301
Scegli un formato
1.440,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.440,00 €
Prodotti consigliati
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN4301
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- It can be used in direct substitution for a standard anti-rabbit HRP conjugate, without the need to alter existing protocols.
- It is important to optimize the dilution by setting up a range test.
- Option to reduce incubation times.
- Choice of six novel reagents.
- Well-controlled nonspecific binding properties.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)