Documenti fondamentali
GERPN4201
AMDEX Sheep Anti Mouse IgG-HRP
Cytiva RPN4201
Scegli un formato
1 PKG
1.440,00 €
1.440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
1.440,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1.440,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN4201
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Sheep Anti-Mouse IgG-HRP. Sheep anti-mouse IgG conjugated to multiple HRP molecules on a Dextran backbone.
Caratteristiche e vantaggi
  • It can be used in direct substitution for a standard anti-mouse HRP conjugate, without the need to alter existing protocols.
  • It is important to optimize the dilution by setting up a range test.
  • Option to reduce incubation times.
  • Choice of six novel reagents.
  • Well-controlled nonspecific binding properties.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 30 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
AMDEX is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)