Documenti fondamentali
GERPN201
Cell Proliferation Labelling Reagent
Cytiva RPN201
Scegli un formato
1 PKG
239,00 €
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
239,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116126
NACRES:
NA.75
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 10 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN201
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The Cell Proliferation Labeling Reagent is an aqueous solution of 5-bromo-2-deoxyuridine and 5-fluoro-2′-deoxyuridine and allows extended use of the Cell Proliferation Kit when additional amounts of labeling reagent are required.
Applicazioni
The Cell Proliferation Kit is an ICC system for monitoring cell proliferation using monoclonal anti-5-bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) to detect BrdU incorporated into cellular DNA. The antibody contains a nuclease to produce single stranded DNA without the need for chemical denaturation. Cellular morphology is preserved allowing multiple labeling experiments to be carried out. The high-contrast stain produced has sensitivity comparable to autoradiographic methods.
Caratteristiche e vantaggi
  • Used in conjunction with RPN20, the reagent allows extended use of the kit where additional amounts of labeling reagent.
    are required, for example, for in vivo studies.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)