GENA931-100UL
Mouse IgG HRP Linked Whole Ab (from Sheep)
Cytiva NA931-100UL
Sinonimo/i:
Mouse IgG antibody
Scegli un formato
115,00 €
Scegli un formato
About This Item
115,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 100 μL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva NA931-100UL
Colore
Brown (light)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)