Documenti fondamentali
GENA9340-1ML
Rabbit IgG HRP Linked F(ab′)2
Cytiva NA9340-1ML
Sinonimo/i:
IgG HRP Conjugate
Scegli un formato
1 ML
682,00 €
682,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
682,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
682,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva NA9340-1ML
Colore
Colorless
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Caratteristiche e vantaggi
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
ECL is a trademark of Cytiva
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)