GE80-6484-70
SDS-Page Clean-Up Kit
Cytiva 80-6484-70, sufficient for 50 preparations
Scegli un formato
460,00 €
Scegli un formato
About This Item
460,00 €
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 50 preparations
Caratteristiche
wetted part: no
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80-6484-70
Confezionamento
pkg of 50 samples
Condizioni di stoccaggio
room temperature
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Prepares samples for SDS-PAGE that are otherwise difficult to analyze because of salts or Low Protein concentrations
- Quantitatively precipitate Proteins while leaving interfering substances in solution
- Delivers quantitative yield in less than 2 h.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Protocolli
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.