Documenti fondamentali
GE29321904
Superose® 6 Increase HiScale®
column thread × L (26/40) (40 cm), Cytiva 29321904
Sinonimo/i:
Superose 6 Increase, Superose 6 Increase 26/40, superose 6 hiscale, superose 6 hiscale 26/40
Scegli un formato
1 EACH
11.880,00 €
11.880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
11.880,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
NB.21
11.880,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
Sample volume up to 8.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29321904
Parametri
2 Mpa max. pressure
Volume × Diam. × Lungh. del letto
(212 mL) (26 mm) (400 mm)
Filettatura × Lungh. della colonna
(26/40) (40 cm)
Descrizione generale
HiScale columns, packed with new-generation SEC resins, provide the highest resolution among preparative SEC columns from Cytiva.
If you like our new-generation Superdex Increase and Superose Increase size exclusion chromatography (SEC) columns, but need to purify larger volumes of up to 8.5 mL, we can pack the resin for you in HiScale columns.
HiScale columns are packed on demand for you with Superdex 200 Increase, Superdex 75 Increase, and Superose 6 Increase SEC (gel filtration) resins. The columns are available in two sizes: 16 × 400 mm and 26 × 400 mm. These two column sizes enable purification of sample volumes up to 3.2 and 8.5 mL, respectively.
Caratteristiche e vantaggi
  • High-resolution SEC columns—small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein.
  • HiScale columns packed with SEC resins on demand, please request a quote.
Note legali
HiScale is a registered trademark of Cytiva
Superose is a registered trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)