GE28-9673-90
His Mag Sepharose™ Ni
Cytiva 28-9673-90, pack of 5 × 1 mL
Scegli un formato
262,00 €
Scegli un formato
About This Item
262,00 €
Prodotti consigliati
ligand
IMAC immobilized with Ni
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9673-90
Parametri
Room temperature temp. range
Matrice
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
Capacità
50 mg binding capacity(histidine-tagged protein/ml medium)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
The product is based on IMAC Sepharose™ medium with magnetite incorporated and nickel immobilized.
Together with MagRack 6, a separation tool for handling the beads in microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel.
Caratteristiche e vantaggi
- High capacity magnetic beads for small-scale purification and screening of histidine-tagged Proteins
- Easy to use visible and dense magnetic beads
- High purity and yield
- Easy parallel screening with high repeatability
- Scalable-simple capture of target Protein from small μL to high mL sample volumes
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
This page shows the characteristics of Ni Sepharose, Ni Sepharose excel, TALON Superflow, and uncharged IMAC Sepharose products from Cytiva.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
This page describes manual and automated purification of histidine-tagged recombinant proteins using Cytiva products
Protocolli
This page shows magnetic bead-based purification and screening using His Mag Sepharose Ni from Cytiva.
Ni Sepharose 6 Fast Flow purifies histidine-tagged proteins efficiently, offering high cross-linked agarose beads with Ni2+ ions.