GE28-9505-16
HiScreen™ Phenyl High Performance
Cytiva 28-9505-16
Scegli un formato
183,00 €
Scegli un formato
About This Item
183,00 €
Prodotti consigliati
ligand
phenyl
Stato
prepacked column
Crosslinking
cross-linked
Confezionamento
pkg of 4.7 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9505-16
Condizioni di stoccaggio
(20% Ethanol)
Parametri
44 psi
tecniche
liquid chromatography (LC): suitable
Dimensioni del letto
7.7 mm × 100 mm
Volume del letto
4.7 mL
Diam. int. colonna
7.7 mm
Matrice
6% cross-linked agarose
Gruppo funzionale matrice
Phenyl functional group
Dimensione particelle
24-44 μm
Dimens. media delle particelle
34 μm
cleaning
2-14
Intervallo di esercizio
3-13
Compatibilità
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Butyl Sepharose™ High Performance is an aliphatic HIC medium, designed for intermediate and polishing step purification steps when high resolution has priority.
- Prepacked, ready-to-use columns for convenient process development optimization.
- 10 cm bed height of HiScreen™ columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)