Documenti fondamentali
GE28-9232-43
MiniSpin Adapter
Cytiva 28-9232-43, pack of 10 pieces
Scegli un formato
1 PKG
15,20 €
15,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
15,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
15,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 10 pieces
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9232-43
Categorie correlate
Descrizione generale
Convenient and rapid cleanup with high reproducibility and the potential for high throughput by running multiple samples in parallel, High desalting capacity, The use of centrifugation protocol with all gravity columns.
Adapters are polypropylene rings designed for use with the gravity columns PD MiniTrap G-25, PD MidiTrap G-25, and PD-10 Desalting Columns when the spin protocol is used. MiniSpin Adapter fits PD MiniTrap G-25 columns, MidiSpin Adapter fits PD MidiTrap G-25 columns, and PD-10 Spin Adapter fits PD-10 Desalting Columns.
Caratteristiche e vantaggi
  • Convenient adapters, enable spinning of all gravity columns.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.