GE19-5037-01
C Tubes
joint: 10/40, Cytiva
Scegli un formato
194,00 €
Scegli un formato
About This Item
194,00 €
Prodotti consigliati
Giunto
joint: 10/40
Produttore/marchio commerciale
19-5037-01
Cytiva
Descrizione generale
- Operating Pressure Maximum: 1 bar (0.1 MPa ) (14.5 psi)
- Operating Temperature: 4°C-60°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)