GE18-1129-59
EPS power supply adapters
2 mm male/4 mm female
Scegli un formato
84,50 €
Scegli un formato
About This Item
84,50 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 18112959
Caratteristiche e vantaggi
- Choose adapters for connecting 4 mm or 2 mm leads to 2 mm or 4 mm output jacks, respectively.
- This adapter is approved for 5NANA V relative protection ground.
- Use Adapter Set 2mm M/4mm F for connecting sheathed 2 mm male plug instrument leads to 4 mm sheathed output jacks.
- Use Adapter Set 4mm M/2mm F for connecting sheathed 4 mm male plug instrument leads to 2 mm high-voltage output jacks.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)