GE18-1035-32
CleanGel IEF precast gels
Polyacrylamide gel, 5% T/3% C, gel 110 mm L, pack of 5 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyester film
Descrizione
Polyacrylamide gel, 5% T/3% C
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 18103532
Lungh. × spessore
110 mm × 0.5 mm
Colore
Colorless
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Perform sensitive procedures using precast gels that are carefully washed and dried after casting to remove catalysts and unpolymerized material.
- Customize IEF separations by reswelling in a suitable mixture of carrier ampholytes and other additives such as detergents or denaturants.
- Handle mechanically stable, plastic-backed gels with confidence.
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)