GE17-1182-01
RESOURCE™ RPC
Cytiva 17-1182-01, pack of 3 mL
Scegli un formato
1.170,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.170,00 €
Prodotti consigliati
ligand
matrix surface
Caratteristiche
autoclavable 20 min at 121°C
Confezionamento
pack of 3 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-1182-01
Parametri
580 psi
Dimensioni del letto
6.4 mm × 100 mm
Volume del letto
3 mL
Matrice
polystyrene/divinylbenzene
Dimens. media delle particelle
15 μm (monosized)
cleaning
1-14
Intervallo di esercizio
1-12
Capacità
~10 mg binding capacity
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Wide pH range (1-12), outstanding selectivity, chemical resistance, high capacity, and high resolution at high flow rates.
- Excellent scalability, from RESOURCE™ to FineLINE columns.
- Use RESOURCE™ RPC 3 mL column for higher resolution and method development on a 10 cm bed height.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)