Vai a
A2419
ω-Aminohexyl–Sepharose 4B
aqueous ethanol suspension
Sinonimo/i:
ψ-Aminohexyl Resin, Aminohexyl Sepharose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.370,00 €
Informazioni su questo articolo
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
1.370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
aqueous ethanol suspension
Quality Segment
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
11 atoms
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]NCCCCCCN
Application
ω-Aminohexyl– Sepharose 4B is used mainly in affinity chromatography. It has been used in mitochondrial research to purify thioredoxin reductase (TrxR2), which is important in cell signaling and may also be an anticancer drug target.
Physical form
Suspension in 20% ethanol.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6017GE17-0569-01GE17-0756-05
EAH-Sepharose™ 4B Cytiva 17-0569-01, pack of 50 mL
GE17-0569-01
EAH-Sepharose 4B
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
form
aqueous ethanol suspension
form
saline suspension
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
matrix spacer
11 atoms
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix activation
epoxy
matrix activation
cyanogen bromide
matrix activation
-
matrix activation
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)