GE17-0480-01
Epoxy Activated Sepharose™ 6B
Cytiva 17-0480-01, pack of 15 g
Sinonimo/i:
Epoxy Resin
Scegli un formato
692,00 €
Scegli un formato
About This Item
692,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 15 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0480-01
Matrice
6% agarose
Dimensione particelle
45-165 μm
Diametro medio
90 μm
ligand dependent
2-14
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.