Documenti fondamentali
GBL645401
Grace Bio-Labs CoverWell incubation chambers
chamber volume 20 μL, diam. × thickness 13 mm × 0.2 mm
Sinonimo/i:
leak proof chamber, leak proof enclosure, microscope stick on chamber, reusable press to seal chamber
Scegli un formato
25 EA
191,00 €
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
191,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
red
silicone
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 645401
Volume della camera
20 μL
diam. × spessore
13 mm × 0.2 mm
Pozzetti
1
Descrizione generale
CoverWell incubation reusable chambers - exceptionally secure seals during incubations
  • Eliminate precipitate deposits on specimens by incubating slides and specimens upside down during enzymatic color precipitation reaction.
  • Provides an exceptionally secure seal during submerged water bath and/or high temperature incubations.
  • RNase and DNase free.
  • Hydrophobic.
  • Adheres to wet or dry surfaces.
  • Reusable.
Note legali
CoverWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)