Documenti fondamentali
GBL505196
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose film slides
96 square pads, 6 mm diam.glass substrate
Sinonimo/i:
nitrocellulose slides, protein microarrays
Scegli un formato
1 EA
220,40 €
220,40 €
Prezzo di listino232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
220,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
220,40 €
Prezzo di listino232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nitrocellulose (on glass)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Grace Bio-Labs 505196
Dimens. esterne
74 mm × 110 mm
Tipo di binding
medium binding surface
Descrizione generale
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA nitrocellulose coated substrates are designed for SBS compliant multiwell plates and glass substrates for high throughput automated processing of microarrays.
Note legali
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)