G8129
Guanosine 2′:3′-cyclic monophosphate sodium salt
~97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~97%
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C4OP(O)(=O)OC34)c2N1
InChI
1S/C10H12N5O7P.Na.H/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-6-5(3(1-16)20-9)21-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);;
HOTMPXGKAYLTBL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)