G7673
α-Galactosidase I, Alkaline from Cucumis melo
Sinonimo/i:
α-D-Galactoside Galactohydrolase, Melibiase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥85% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥20 units/mg protein
PM
apparent mol wt ~84 kDa by SDS-PAGE
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)