Documenti
G6766
Sigma-Aldrich
Glucosio ossidasi
2,000-10,000 units/g solid (without added oxygen)
Sinonimo/i:
β-D-glucosio: ossigeno 1-ossidoreduttasi, G.Od., GOx
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Forma fisica
powder
Attività specifica
2,000-10,000 units/g solid (without added oxygen)
PM
160 kDa
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Descrizione generale
Peso molecolare: 160 kDa (filtrazione su gel)
pI: 4,2
Coefficiente di estinzione: E1% = 16,7 (280 nm)
La glucosio ossidasi da Aspergillus niger è un dimero composto da due subunità uguali con massa molecolare di 80 kDa ciascuna. Ogni subunità contiene una frazione di flavina adenina dinucleotide e un ferro. L′enzima è una glicoproteina contenente il ~16% di zucchero neutro e il 2% di zuccheri amminici. L′enzima contiene inoltre 3 residui di cisteina e 8 potenziali siti di glicosilazione N-legata.
La glucosio ossidasi è in grado di ossidare i D-aldoesosi, i monodeossi-D-glucosi e i metil-D-glucosi a velocità variabili.
Il pH ottimale per la glucosio ossidasi è 5,5, ma la sua attività si svolge entro un ampio range compreso tra 4 e 7. La glucosio ossidasi è specifica per il β-D-glucosio con un KM di 33-110 mM.
La glucosio ossidasi non richiede alcun attivatore, ma è inibita da Ag+, Hg2+, Cu2+, acetato fenilmercurico e p-cloromercuribenzoato. Non è inibita dai reagenti SH non metallici: N-etilmaleimide, iodoacetato e iodoacetammide.
La glucosio ossidasi può essere utilizzata nella determinazione enzimatica del D-glucosio in soluzione. Poiché la glucosio ossidasi ossida il β-D-glucosio in D-gluconolattato e perossido di idrogeno, come enzima di accoppiamento per la determinazione del glucosio si utilizza spesso la perossidasi di rafano. Sebbene la glucosio ossidasi sia specifica per il β-D-glucosio, è possibile quantificare le soluzioni di D-glucosio dal momento che il α-D-glucosio effettua la mutarotazione a β-D-glucosio mentre il β-D-glucosio viene consumato dalla reazione enzimatica.
Applicazioni
La glucosio ossidasi è ampiamente utilizzata nell′industria alimentare e farmaceutica ed è un importante componente dei biosensori di glucosio.
Azioni biochim/fisiol
La glucosio ossidasi catalizza l′ossidazione del β-d-glucosio in d-glucono-β-lattone e perossido di idrogeno, con l′ossigeno molecolare come accettore di elettroni.
Qualità
Crude. May contain catalase, amylase, maltase, glycogenase, invertase, and galactose oxidase.
Definizione di unità
Un′unità ossida 1,0 μmole di β-D-glucosio in D-gluconolattone e H2O2 in un minuto con pH 5,1 e 35 °C, equivalenti a un assorbimento di O2 di 22,4 μl in un minuto. Se la miscela di reazione è satura di ossigeno, l′attività può aumentare anche del 100%.
Risultati analitici
Protein determined by biuret.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Perossidasi Type I, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥50 units/mg solid (using pyrogallol)
Sigma-Aldrich
P8125
Perossidasi
Habib Razmi et al.
Biosensors & bioelectronics, 41, 498-504 (2012-10-27)
Graphene quantum dots (GQD) were introduced as a novel and suitable substrate for enzyme immobilization. Glucose oxidase (GOx) was immobilized on GQD modified carbon ceramic electrode (CCE) and well-defined quasi-reversible redox peaks were observed. The UV-vis photoluminescence spectroscopy, transition electron
Rong Hu et al.
Biosensors & bioelectronics, 41, 442-445 (2012-10-16)
A universal sensing platform for fluorescence turn-on detection of biomolecules is developed based on Fenton reaction triggered molecular beacon cleavage. Due to its high quenching efficiency, molecular beacons (MBs)-based sensing systems usually show low background fluorescence and large signal-to-background ratio.
Kun Deng et al.
Analytica chimica acta, 759, 61-65 (2012-12-25)
In this work, a new label-free electrochemical aptamer-based sensor (aptasensor) was constructed for detection of platelet-derived growth factor (PDGF) based on the direct electrochemistry of glucose oxidase (GOD). For this proposed aptasensor, poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDDA)-protected graphene-gold nanoparticles (P-Gra-GNPs) composite was
Yinhui Yi et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(6), 612-614 (2012-12-12)
Si quantum dots have been demonstrated to be environmentally friendly photoluminescence probes and their fluorescence was quenched by H(2)O(2) that was produced from the glucose oxidase-catalyzed oxidation of glucose. This strategy could be used to detect glucose with high sensitivity
Karnit Bahartan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(98), 11957-11959 (2012-11-06)
Yeast displaying glucose oxidase on their surface were encapsulated in a graphene oxide hydrogel. The ability of the modified yeast to reduce graphene oxide by glucose assimilation while maintaining viability was tested with time and deemed suitable for biofuel cell