Documenti fondamentali
G4168
Sigma-Aldrich
α-D-Mannopyranosyl azide tetraacetate
≥90% (TLC)
Sinonimo/i:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranosyl azide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19N3O9
Peso molecolare:
373.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥90% (TLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
373.3 °C
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-11(23-7(2)19)12(24-8(3)20)13(25-9(4)21)14(26-10)16-17-15/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
NHNYHKRWHCWHAJ-DGTMBMJNSA-N
Applicazioni
α-D-Mannopyranosyl azide tetraacetate is used to make N-linked glycopeptides in glycobiology and in "click" chemistry.
Used to make N-linked glycopeptides in glycobiology.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Steven Lal et al.
The Journal of organic chemistry, 76(7), 2367-2373 (2011-03-10)
A careful methodological study revealed a true Click catalytic system based on commercially available [CuBr(PPh(3))(3)]. This system is active at room temperature, with 0.5 mol % [Cu] (or less), in the absence of any additive, and it does not require