Documenti fondamentali
G301000
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib)-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
Scegli un formato
1 G
43,20 €
10 G
343,00 €
43,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
43,20 €
10 G
343,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
43,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Dimensione pori
500 Å
Capacità
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)