G1259
α-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate
≥95%
Sinonimo/i:
α-D-Glucopyranose 1-phosphate, Cori ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Impurezze
glucose and starch, essentially free
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Cationi in tracce
Na: 12.5-18.0% (anhydrous)
Attività estranea
α-D-glucose 1,6-diphosphate ~1% (usually sufficient to catalyze the assay of phosphoglucomutase)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3