F9052
Anti-FRS2 (SNT-1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FRS1A, Anti-FRS2A, Anti-FRS2alpha, Anti-SNT, Anti-SNT-1, Anti-SNT1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 92-95 kDa (doublet)
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA lysate of mouse NIH/3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using whole cell extracts of rat PC-12 cells or human HepG2 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FRS2(10818)
mouse ... Frs2(327826)
rat ... Frs2(314850)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)