Vai a
F9017
Flow adapter for jacketed LC columns
column I.D. 1.0 cm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
243,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115710
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
column I.D.
1.0 cm
General description
Each flow adapter is supplied with a 20 μm porosity HDPE bed support, TFE/polypropylene O-ring seal, stainless steel adjusting rod, PTFE body and 5 feet (1.5 meters) of FEP tubing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F8517Z180173
description
column I.D. 1.0 cm
description
column I.D. 2.5 cm
description
Luer tip, 1 mm bore, PTFE
column I.D.
1.0 cm
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)