Vai a
F8517
Flow adapter for Luer lock LC columns
column I.D. 2.5 cm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
224,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Flow adapters consist of 1/16 in. O.D. FEP tubing, a polyacetal body, a Viton® O-ring seal and a 20 μm porosity HDPE bed support. One replacement bed support is supplied with each flow adapter. One adapter can be combined with a standard Luer Lock, non-jacketed column to make a column with an adjustable bed volume.
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F9017
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
1.0 cm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)