Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 201,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 772,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10NO5P · xNa+ · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.10 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)CCCN(O)C=O
InChI
1S/C4H10NO5P/c6-4-5(7)2-1-3-11(8,9)10/h4,7H,1-3H2,(H2,8,9,10)
InChI key
GJXWDTUCERCKIX-UHFFFAOYSA-N
Application
Fosmidomycin sodium salt hydrate has been used as an inhibitor of 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase in a study to determine monotropin carvacrol biosynthesis in Satureja khuzistanica plant.
Biochem/physiol Actions
Fosmidomycin is an inhibitor of 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) (MEP synthase): an antimalarial compound.
Fosmidomycin is an inhibitor of 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) (MEP synthase): an antimalarial compound. 1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) is an enzyme involved in the first step in the nonmevalonate pathway for isoprenoid biosynthesis in Gram-negative, Gram-positive bacteria, plants, and the parasite causing the most virulent form of malaria, Plasmodium falciparum (Mammals produce isoprenoids via the mevalonate pathway).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (NMR) | description ≥97% (NMR) | description ≥95% (NMR), solid | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (NMR) | assay ≥97% (NMR) | assay ≥95% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light, desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: ≥20 mg/mL | solubility H2O: 28 mg/mL | solubility H2O: ≥10 mg/mL |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?