Vai a
F8307
FR-900098 monosodium salt
≥97% (NMR)
Sinonimo/i:
(3-(Acetylhydroxyamino)propyl)-phosphonic acid, BRN 2096083, P-[3-(Acetylhydroxyamino)propyl]-phosphonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
149,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
593,00 €
504,05 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NNaO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to light brown
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N(O)CCCP(O)([O-])=O
InChI
1S/C5H12NO5P.Na/c1-5(7)6(8)3-2-4-12(9,10)11;/h8H,2-4H2,1H3,(H2,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
LCFXFDGYDKNWMD-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) is an enzyme involved in the first step in the nonmevalonate pathway for isoprenoid biosynthesis in Gram-negative, Gram-positive bacteria, plants, and the parasite causing the most virulent form of malaria, Plasmodium falciparum (Mammals produce isoprenoids via the mevalonate pathway). Inhibiton of the enzyme provides alternative to traditional antimalaria therapy. FR-900098 is twice more effective than fosmidomycin against various strains of P. falciparum in vitro and the closely related P. vinckei in mice.
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (DXR) is an enzyme involved in the first step in the nonmevalonate pathway for isoprenoid biosynthesis in Gram-negative.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F8682S1825SML0475
CGP36742 ≥97% (NMR)
Sigma-Aldrich
SML0475
CGP36742
description
≥97% (NMR)
description
≥95% (NMR)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (NMR)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥95% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)