Documenti fondamentali
F8395
Sigma-Aldrich
Pellicola per microscopia elettronica Carestream® 4489
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
MA.01
Misura foglio
3 1/4 in. × 4 in.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Supporto base ESTAR 7 mil, sensibile al blu, a grana fine, dentellato per l'identificazione dell′emulsione. Resistente allo strappo e all'abrasione, dimensionalmente stabile. Richiede un pump-down più breve e si piega meno rispetto alla pellicola per microscopia elettronica Kodak SO-163.
Note legali
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)