F5421
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor-1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FGFR-1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 110-120 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using trypsin-digested human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:400 using an extract of FGFR-1 transfected cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGFR1(2260)
Descrizione generale
Specificità
Staining of the product is specifically inhibited with the FGFR-1 immunizing peptide. No reaction with human FGFR-2 and FGFR-3 is detected.
Immunogeno
Applicazioni
- immunoprecipitation
- immunofluorocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)