Vai a
F112
(+)-Fenfluramine hydrochloride
serotonin uptake inhibitor, powder
Sinonimo/i:
(+)-N-Ethyl-α-methyl-m-[trifluoromethyl]phenethylamine hydrochloride, Dexfenfluramine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
333,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.000,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16F3N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
221-806-0
MDL number:
Form:
powder
333,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
(+)-Fenfluramine hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CCN[C@@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-FVGYRXGTSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic.
(+)-Fenfluramine is a serotonin uptake inhibitor; anoxexic. (+)-Fenfluramine is neurotoxic on prolonged administration or at high dosage. (+)-Fenfluramine releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism.
Other Notes
Active isomer
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N3288S9944SML0460
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV
drug control
-
drug control
USDEA Schedule IV
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
F112-25MG04061832556536
F112-100MG04061833611654