The promoter used in this product is CVM which is designed for use with Mammalian systems. This product has not been tested outside of Mammalian systems.
ESPCAS9GFP
CMV-ESPCAS9-2A-GFP Plasmid
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 50 μL
Concentrazione
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
To order gRNA in any format click here
Applicazioni
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags, or reporters integrated into endogenous genes
Caratteristiche e vantaggi
- Enhanced specificity compared to wild type Cas9
- Highly Active
- Ready to use purified plasmid DNA
Principio
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Is this plasmid suitable for bacteria amplification and metazoan GFP expression?
1 risposta-