EPM1194-9903
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 50 mL Erlenmeyer flasks, non-Interchangeable, phenolic resin
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
64 x 50 mL Erlenmeyer flasks
for 50 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
phenolic resin
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1194-9903 (Global)
Lungh. × largh.
45.7 cm × 45.7 cm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)