Documenti fondamentali
EPAG7-TT13
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shakers
holds 60 x 13 mm tubes
Scegli un formato
1 EA
405,00 €
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
405,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
405,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
holds 60 x 13 mm tubes
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® AG7-TT13 (North America)
Descrizione generale
Test Tube Racks have an adjustable angle and tube height ­support. Made from stainless-steel with inserts to help retain tubes and ­prevent them from spinning in the rack. Finger-tight knobs let you quickly adjust angle, or release the rack from the base plate, for easy transport to the bench.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)