Documenti fondamentali
743992
Sigma-Aldrich
Glass microreactor LTF MR Lab VS
with C-profile
Scegli un formato
1 EA
1.030,00 €
1.030,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.030,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
1.030,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione generale
  • Volume 1.1 ml
  • Delay time
  • For mixture-intensive substances
  • Max pressure: 15 bar
  • With aluminium connecting bar
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)