Documenti fondamentali
EP6001021910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Il prodotto EP6001021910 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001021910 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 205 mm (8.1 in.)
Descrizione generale
for ULT freezer: Premium U410 (max. 180 boxes), Premium U700 (max. 300 boxes), HEF U410 (max. 180 boxes), CryoCube F570 series (max. 300 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment version, compartment 1-4)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment version, compartment 1-4)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)