EP6001012210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 28 x boxes (2 in.), (4 x 7) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 7) configuration
Holds 28 x boxes (2 in.)
drawer
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
max. box size [mm]: 136 x 136
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001012210 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 404 mm (15.9 in.)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)