Documenti fondamentali
EP6001000510
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 5 x boxes (5 in.), (5 x 1) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Il prodotto EP6001000510 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(5 x 1) configuration
Holds 5 x boxes (5 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001000510 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
141 mm (5.6 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 681 mm (26.8 in.)
Capacità
(max box number per rack: 5 (5 x 1))
Descrizione generale
for ULT freezer: Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube FC660/ FC660h (max. 40 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 160 boxes), Innova C760 (max. 200 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 200 boxes)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)