EP5943000548
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
refrigerated, with S-4x750 rotor, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Sinonimo/i:
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
refrigerated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5943000548
tecniche
centrifugation: suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
- Centrifuge 5910 Ri G
- refrigerated
- with touchscreen interface
- with rotor S-4x750 incl. round buckets and adapters for 5/15/50 ml/plates
- 120V, US
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)