EP5920720007
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 36 x 5.5 - 12 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Scegli un formato
342,00 €
Scegli un formato
About This Item
342,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
capacity 36 x 5.5 - 12 mL tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920720007 (Global)
Parametri
3,046 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
114 mm
Diametro
16 mm
Compatibilità
for use with High-capacity bucket
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)