Documenti fondamentali
EP5910707002
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 400 mL, flat bottom, for rotor S-4x400, set of 2 ea
Scegli un formato
2 EACH
243,00 €
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EACH
243,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
for rotor S-4x400
Confezionamento
case of 2 ea
set of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5910707002
Capacità bottiglia
400 mL
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)