Documenti fondamentali
EP5910755007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
13x75-100 mm round-bottom rubes, pkg of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
325,00 €
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
325,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
13x75-100 mm round-bottom rubes
Holds 4 - 8 mL tubes
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5910755007
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Universal bucket
Descrizione generale
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)