EP5820774002
Eppendorf® Steel Sleeves
for rotor F-35-48-17, F-48x15, set of 24 pieces
Scegli un formato
356,00 €
Scegli un formato
About This Item
356,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
for rotor F-35-48-17, F-48x15
Confezionamento
set of 24 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820774002
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with F-48x15
for use with Rotor F-35-48-17
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)