Documenti fondamentali
EP5804758005
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 50 mL Falcon tubes, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
168,00 €
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
168,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
holds 50 mL Falcon tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804758005
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)