EP5820765003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-20-17, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
Scegli un formato
1.560,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.560,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
lid
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820765003 (Global)
Parametri
13,000 rpm
19083 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)