Documenti fondamentali
EP5810746000
Eppendorf® Adapter
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
213,00 €
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
213,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
213,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
holds 20x 1,2-5 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810746000
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular buckets
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)