EP5810739004
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 50 mL tubes, pack of 2 ea
Scegli un formato
237,00 €
Scegli un formato
About This Item
237,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810739004
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular buckets
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)